Wichtige Dokumente
492582
Ethylamin-15N -hydrochlorid
99 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H515NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-108 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i3+1;
InChIKey
XWBDWHCCBGMXKG-FJUFCODESA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?