492531
Equilin-2,4,16,16-d4-3-sulfat Natriumsalz
≥97 atom % D, ≥96% (CP), contains 50% TRIS-d5 as stabilizer
Synonym(e):
Natrium-equilin-3-sulfat-2,4,16,16-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (CP)
Form
solid
Enthält
50% TRIS-d5 as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Na+].[H][C@]12CCC3(C)C(=O)C([2H])([2H])C[C@@]3([H])C1=CCc4c([2H])c(OS([O-])(=O)=O)c([2H])cc24
InChI
1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3-5,10,14,16H,2,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+,18?;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
InChIKey
QTTMOCOWZLSYSV-YWDHUTFRSA-M
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable