Wichtige Dokumente
492094
Cyclopentan-13C1
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.762 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
InChIKey
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?