Wichtige Dokumente
491616
5-Fluoruracil-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
5-fluoro-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
mp (Schmelzpunkt)
282-286 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
FC1=C[15NH]C(=O)[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)/i6+1,7+1
InChIKey
GHASVSINZRGABV-AKZCFXPHSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)