Wichtige Dokumente
491586
4-Methylvaleriansäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Methylpentansäure-1-13C, Isocapronsäure-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.4146 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
InChIKey
FGKJLKRYENPLQH-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)