491594
Natrium-4-methylvalerat-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Methylpentansäure-1-13C Natriumsalz, Natriumisocaproat-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].CC(C)CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-5(2)3-4-6(7)8;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i6+1;
InChIKey
ZTRIBXMDBFDMQW-NWZHYJCUSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)