Merck
491578
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoesäure-α-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
p-Anissäure-carboxy-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3O-C6H4-13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
183-184 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChIKey
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)