Wichtige Dokumente
491888
Benzoesäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzoesäure-1-13C (Phenyl-1-13C)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CC5H5CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i6+1
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?