Merck
491357
Sigma-Aldrich
2-Brompropan-2-d1
98 atom % D
Synonym(e):
Isopropyl-2-d1-bromid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CDBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.4252 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89 °C (lit.)
Dichte
1.321 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
InChIKey
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)