Wichtige Dokumente
491187
17β-Estradiol-16,16,17-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
β-Estradiol-16,16,17-d3, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-16,16,17-d3, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene-16,16,17-d3, Deuterated 17β-estradiol, Dihydrofolliculin-16,16,17-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
178-179 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i7D2,17D
InChIKey
VOXZDWNPVJITMN-SPGJGCHISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?