Wichtige Dokumente
491152
1,4-Dichlorbutan-d8
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
1.232 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
KJDRSWPQXHESDQ-SVYQBANQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)