Wichtige Dokumente
489131
Dodecan-d26
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9.6 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+26
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?