Merck
488038
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-nitrat
5 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
15NH4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
80.09 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
InChIKey
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)