Wichtige Dokumente
486167
Propionitril-d5
99 atom % D
Synonym(e):
Pentadeuteriopropionitrile
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
FVSKHRXBFJPNKK-ZBJDZAJPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?