Wichtige Dokumente
155098
Valeronitril
99.5%
Synonym(e):
Butylcyanid, Pentannitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?