Merck
485500
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfat-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-13C2-sulfat
About This Item
Lineare Formel:
(13CH3O)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−32 °C (lit.)
Dichte
1.355 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]OS(=O)(=O)O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
VAYGXNSJCAHWJZ-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)