Wichtige Dokumente
484369
Cyclopentadienylhafnium(IV)-trichlorid
97%
Synonym(e):
Trichloro(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl) hafnium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: hafnium
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
5% benzene
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Hf](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Hf/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
OAEWLULEWYPRGF-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?