Merck
481394
Sigma-Aldrich
Tetramethylzinn
greener alternative
95%
Synonym(e):
Zinntetramethyl
About This Item
Lineare Formel:
Sn(CH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.85
Beilstein:
3647887
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: tin
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 16
new score: 12
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
74-75 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−54 °C (lit.)
Dichte
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChIKey
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Florian Dumitrache et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 10, 9-21 (2019-01-27)
Zn/F co-doped SnO2 nanoparticles with a mean diameter of less than 15 nm and a narrow size distribution were synthesized by a one-step laser pyrolysis technique using a reactive mixture containing tetramethyltin (SnMe4) and diethylzinc (ZnEt2) vapors, diluted Ar, O2