Wichtige Dokumente
479160
(R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon
97%
Synonym(e):
(R)-β-Hydroxy-γ-butyrolactam
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
Beilstein:
1524193
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D +43°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1
InChIKey
IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
G Di Silvestro et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 82(7), 758-760 (1993-07-01)
The phase diagram of (R)- and (S)-4-hydroxy-2-pyrrolidone presents a conglomerate in the racemic mixture. The enthalpy of melting extrapolated by the Schröder-van Laar-Le Chatelier equation [change in enthalpy (delta H) = 28410 J/mol; melting temperature (TA) = 429.9 K; solidus