Wichtige Dokumente
478652
4-Biphenylylisocyanat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
110-112 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChIKey
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?