Merck
478164
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3,5-dimethoxybenzene, is an aryl isocyanate.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)