Wichtige Dokumente
474517
Merrifield-Harz
200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl⁻ loading, 1 % cross-linked, for peptide synthesis
Synonym(e):
Chlormethyliertes Polystyrol, Chlormethyliertes Styrol-divinylbenzol-harz, Chlormethyliertes Styrol/Divinylbenzol Copolymer, Poly-(Styrol-co-vinylbenzylchlorid-co-divinylbenzol), Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol, chlormethyliert, Styrol und Divinylbenzol Copolymer, chlormethyliert
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Merrifield-Harz, 200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
474517-100G | 4061832361338 |
474517-25G | 4061832361345 |
474517-5G |