Wichtige Dokumente
470783
Vanadium(V)-oxytripropoxid
98%
Synonym(e):
Vanadium(V)-tripropoxid-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: vanadium
reagent type: catalyst
bp
82-83 °C/0.25 mmHg (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO[V](=O)(OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-2-3-4;;/h3*2-3H2,1H3;;/q3*-1;;+3
InChIKey
QZCRZRGXAVPBNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?