Wichtige Dokumente
463183
Poly(methylmethacrylat-co-ethylenglycoldimethacrylat)
50 μm particle size
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
particles (spherical)
Qualitätsniveau
Quervernetzung
5 % cross-linked
Partikelgröße
50 μm
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4.C5H8O2/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4;1-4(2)5(6)7-3/h1,3,5-6H2,2,4H3;1H2,2-3H3
InChIKey
XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
463183-500G | 4061837851667 |
463183-100G |