Merck
461784
Sigma-Aldrich
Benzyl-(R)-(+)-2-hydroxy-3-phenylpropionat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-30 °C (lit.)
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES String
O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m1/s1
InChIKey
XFULYMQQCZRWQB-OAHLLOKOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)