Wichtige Dokumente
461555
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)maleimid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
maleimide
phenyl
SMILES String
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
Anwendung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..