Wichtige Dokumente
461199
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diolethoxylat
average Mn 670
Synonym(e):
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn 670
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.468
pH-Wert
6-8
Oberflächenspannung
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
bp
>121 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
Löslichkeit
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
SMILES String
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
InChIKey
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?