Merck
451975
Sigma-Aldrich
Ammonium-14N-sulfat -Lösung
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Lineare Formel:
(14NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352314
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99.99 atom % 14N
Konzentration
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.391
Dichte
1.225 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Nathália Parma Augusto Castilho et al.
BMC microbiology, 19(1), 63-63 (2019-03-22)
Bacteriocins produced by lactic acid bacteria (LAB) can be considered as viable alternatives for food safety and quality, once these peptides present antimicrobial activity against foodborne pathogens and spoilage bacteria. Fermented foods, such as artisanal sausages and cured meats, are
James F Hunter et al.
Environmental science & technology, 48(17), 10227-10234 (2014-08-06)
A large number of organic species emitted into the atmosphere contain cycloalkyl groups. While cyclic species are believed to be important secondary organic aerosol (SOA) precursors, the specific role of cyclic moieties (particularly for species with multiple or fused rings)
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))
Yohei Y Yamamoto et al.
Journal of molecular biology, 426(14), 2667-2678 (2014-05-27)
Chaperonins are ubiquitous molecular chaperones with the subunit molecular mass of 60kDa. They exist as double-ring oligomers with central cavities. An ATP-dependent conformational change of the cavity induces the folding of an unfolded protein that is captured in the cavity.
Adam Kawałek et al.
Aging, 5(1), 67-83 (2013-02-22)
We studied the role of peroxisomal catalase in chronological aging of the yeastHansenula polymorpha in relation to various growth substrates. Catalase-deficient (cat) cells showed a similar chronological life span (CLS) relative to the wild-type control upon growth on carbon and