449458
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyd
90%
Synonym(e):
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, 2-[(tert-Butyl)dimethylsiloxy]acetaldehyde, 2-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde, Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
InChIKey
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter