Wichtige Dokumente
446726
N-(Benzyloxycarbonyl)-2-aminoacetonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
phenyl
SMILES String
O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
InChIKey
DVUXKEFDAGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)