Wichtige Dokumente
445878
Poly(ethylenglycol)dimethylether
average MN 250, cross-linking reagent click chemistry
Synonym(e):
Dimethyl-polyethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglycol)dimethylether, average Mn ~250
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn ~250
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.441
bp
>250 °C
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES String
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
312.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
156.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?