Merck
441678
Sigma-Aldrich
3-Iodphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
B-(3-Iodophenyl)boronic acid, m-Iodobenzeneboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
195-197 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChIKey
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in:
  • Aerobic oxidative coupling with arenes
  • Coupling with acetals
  • Synthesis of inhibitors of homoserine transacetylase
  • Boron-Heck arylation with alkenes
  • N-arylation
  • Heck reactions with electrophilic alkenes
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)