Merck
439428
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-carboxamidin
97%
Synonym(e):
1-[N,N′-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1-[N1,N2-Bis(benzyloxycarbonyl)amidino]pyrazole, 1H-Pyrazole-N,N′-bis(benzyloxycarbonyl)carboxamidine, Bis-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O=C(N\C(=N/C(=O)OCc1ccccc1)n2cccn2)OCc3ccccc3
InChI
1S/C20H18N4O4/c25-19(27-14-16-8-3-1-4-9-16)22-18(24-13-7-12-21-24)23-20(26)28-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23,25,26)
InChIKey
NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
439428-5G4061833372623
439428-1G