Wichtige Dokumente
439312
1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluorborat
≥95%
Synonym(e):
1-Fluor-sym-collidinium-tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp (Schmelzpunkt)
213-217 °C (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
- Fluorination reactions
- Aryl trifluoromethylation reactions
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?