Wichtige Dokumente
439290
2,6-Dichlor-1-fluorpyridiniumtetrafluorborat
97%
Synonym(e):
1-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium, 2,6-Dichloro-1-fluoropyridinium tetrafluoroborate(1-), N-Fluoro-2,6-dichloropyridinium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
212-215 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2FN.BF4/c6-4-2-1-3-5(7)9(4)8;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
InChIKey
JVYBYXWHPIEUOT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?