Wichtige Dokumente
438308
Tetrabutylammoniumsulfat -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium sulfate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
50 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.417
bp
84 °C
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES String
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Dimethyl sulfate and diisopropyl sulfate as practical and versatile O-sulfation reagents: This article discusses the comparison of tetrabutylammonium sulfate with other sulfation reagents, underlining its versatility and efficiency in organic synthesis, especially in sulfation reactions (Yue et al., 2024).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?