Merck
437190
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidon
average Mw ~1,300,000 by LS
Synonym(e):
PVP, Polyvidon, Povidon
About This Item
Lineare Formel:
(C6H9NO)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~1,300,000 by LS
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
PVP verfügt über Biokompatibilität, geringe Toxizität, adhäsive Eigenschaften, Komplexierungsstabilität sowie ein relativ inertes Verhalten und ist beständig gegen thermischen Abbau. Es lässt sich durch Polymerisation von N-Vinyl-2-pyrrolidon oder mithilfe der Reppe-Synthesetechnik leicht herstellen.
Anwendung
PVP wird als Träger-Polymer beim Elektrospinnen von endlosen Titandioxid-Nanofasern und ultradünnen Zirconiumwolframat-Fasern verwendet. PVP kann als einer der Bestandteile bei der Synthese von Silber-Nanowürfeln verwendet werden. Es dient als Reduktionsmittel und kolloidaler Stabilisator bei der Synthese von Palladium-Nanobarren sowie
Dreiecks- und Nanoplatten. Es kann auch als Verkappungsmittel bei der Synthese von Silber-Nanosphären und Gold-Nanorahmen verwendet werden. Allgemeine Anwendungen von PVP finden sich in der Pharmazie-, Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik-, Toilettenartikel- und Fotobranche.
Sonstige Hinweise
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spray deposition of electrospun TiO2 nanorods for dye-sensitized solar cell
Fujihara K, et al.
Nanotechnology, 18(36), 365709-365709 (2007)
Synthesis and Characterization of Zirconium Tungstate Ultra-Thin Fibers.
Zhang L, et al.
Crystal Growth & Design, 9(2), 667-670 (2009)
Yujie Xiong et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3665-3675 (2007-03-06)
This paper describes a simple and versatile method for growing highly anisotropic nanostructures of Pd, single-crystal nanobars bounded by {100} facets and single-crystal nanorods with their side surfaces enclosed by {100} and {110} facets. According to thermodynamic arguments, Pd atoms
Synthesis and characterization of fivefold twinned nanorods and right bipyramids of palladium
Xiong Y, et al.
Chemical Physics Letters, 440(4), 273-278 (2007)
Morphological Evolution of Single-Crystal Ag Nanospheres During the Galvanic Replacement Reaction with HAuCl4
Kim MH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(21), 78772-77876 (2008)
Artikel
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
437190-25G4061832118185
437190-500G4061835563050
437190-1KG4061832118123
437190-8KG