Wichtige Dokumente
437166
2-Phenyl-5-benzimidazolsulfonsäure
96%
Synonym(e):
Ensulizol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol and water: soluble (as sodium salt)
Funktionelle Gruppe
phenyl
sulfonic acid
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
InChIKey
UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?