Wichtige Dokumente
D110507
4,4′-Dihydroxybenzophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
InChIKey
RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?