Wichtige Dokumente
436844
3-Thienylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
Thiophen-3-boronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
164-169 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccsc1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
InChIKey
QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction