434027
1-Brom-4-fluorbutan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
Dichte
1.444 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrF/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChIKey
WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- fluoroalkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylamines
- 1-azido-4-fluorobutane
- 4-[2-(4-fluorobutoxy)ethyl][bis(4-methoxymethoxyphenyl)methylene]cyclohexane
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?