177814
1,1,1-Trifluor-2-iodethan
99%
Synonym(e):
2,2,2-Trifluorethyliodid, 2-Iod-1,1,1-trifluor-ethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3.96 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
54.8 °C (lit.)
Dichte
2.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)CI
InChI
1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
InChIKey
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)