Wichtige Dokumente
433594
2-(2-Hydroxyethyl)-piperidin
technical grade, 90%
Synonym(e):
2-Piperidinethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
bp
234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCCC1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2
InChIKey
PTHDBHDZSMGHKF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Cyclin-dependent kinase inhibitors
Anti-HIV agents
Tetraponerine analogs
Reactant for cyclization of secondary homoallylic amines
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?