Wichtige Dokumente
429759
Calciumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.