Wichtige Dokumente
202940
Calciumchlorid Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium dichloride hydrate, Dichlorocalcium hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals
powder and chunks
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
YMIFCOGYMQTQBP-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?