Wichtige Dokumente
429368
Eisen(II)-chlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Eisenchlorid, Eisendichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.998% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
677 °C (lit.)
Dichte
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods