Wichtige Dokumente
427799
Polyethylen
average Mw ~35,000 by GPC, average Mn ~7,700 by GPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Schmelzindex
2,250 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Mol-Gew.
average Mn ~7,700 by GPC
average Mw ~35,000 by GPC
Viskosität
78 poise(150 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90 °C
Säurezahl
<0.05 mg KOH/g
Übergangstemp.
softening point 104 °C (ring and ball)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?