Wichtige Dokumente
422746
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
98%
Synonym(e):
2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -amylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(3′,5′-Di-tert -amyl-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert -amyl-2-hydroxyphenyl)-2H -benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
80-83 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
InChIKey
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?