Merck
416517
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidendicyclohexanol, Isomermischung
90%
Synonym(e):
2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane, 4,4′-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol, Dodecahydrobisphenol A, Perhydrobisphenol A
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(C6H10OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
90%
Form
chips
bp
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
SMILES String
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)