Wichtige Dokumente
416452
Dimethylsulfid-d6
99 atom % D
Synonym(e):
(Methylsulfid)-d6, Hexadeutero-dimethylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
36.5 °C (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
QMMFVYPAHWMCMS-WFGJKAKNSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?